Learn More
Fisherbrand™ Disque à 3 niveaux complet
Adaptés aux tubes de mélange de bout en bout, ces clips pour des diamètres de tube compris entre 15 et 17 mm sont parfaits pour les tubes à centrifuger de 15 ml.
Marque:  Fisherbrand™ RMD012-3
Code produit. 12388448
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disque de mélangeur rotatif complet avec 12 clips pour tubes, fourni non assemblé
  • Convient aux tubes de mélange de bout en bout
  • Clips pour diamètres de tube compris entre 15 et 17 mm qui conviennent aux tubes à centrifuger de 15 ml
  • La gamme d’accessoires peut également être autoclavée et permet un chargement et un retrait faciles des tubes.
  • L’accessoire est facile à monter sur le RM-1 ou le RM-2 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette
Spécification
Spécification
12 clips