Learn More
Fisherbrand™ Disque à 3 niveaux complet
Adaptés aux tubes de mélange de bout en bout, ces clips pour des diamètres de tube compris entre 15 et 17 mm sont parfaits pour les tubes à centrifuger de 15 ml.
Marque:  Fisherbrand™ RMD024-3
Code produit. 12378448
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disque à 3 niveaux complet avec 24 clips pour chaque disque adapté aux diamètres de tube 8-11 mm
  • Disque d’agitateur rotatif complet avec 24 clips pour tubes, fourni non assemblé
  • Convient aux tubes de mélange de bout en bout
  • Clips pour tubes de diamètre compris entre 8 et 11 mm, adaptés aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, aux vacutainers de 3 ml et aux tubes à capuchon de 5 ml
  • La gamme d’accessoires peut également être autoclavée et permet un chargement et un retrait faciles des tubes
  • L’accessoire est facile à monter sur le RM-1 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette
Spécification
Spécification
24 clips