Learn More
Tampons pH à code couleur CRM (matériau de référence certifié) homologués ISO guide 34 Traceable™
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur. Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
23.90€ - 28.60€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Instruments et électrodes de pH |
---|---|
Quantité | 473 mL |
Type de solution | Solution tampon |
Code produit | Marque | pH | Couleur | Nom chimique ou matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Couleur | Nom chimique ou matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15598693
|
Fisherbrand
98769-49 |
4.005 | Rouge | Buffer Standards pH 4.005(CRM) |
25.95€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15508703
|
Fisherbrand
98769-50 |
7.000 | Jaune | Buffer Standards pH 7.000(CRM) |
28.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15518703
|
Fisherbrand
98769-51 |
10.012 | Bleu | Tampons de pH 10.012(CRM) |
23.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur.Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
- Les solutions de matériaux de référence certifiés (CRM) sont conformes à toutes les exigences de test des agences fédérales, d’État et locales
- 100 % compatible avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes
- Stabilité prolongée du tampon et résistance du tampon aux changements de température pendant le calibrage du dispositif de mesure du pH
- Fabrication conforme aux formulations de l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Conditionnement exclusif à trois couches (sachet en aluminium, feuille de métal, PET et LDPE) qui empêche la contamination par les gaz perméables
- Chaque bouteille de 16 onces ou les récipients par boîtes de six à usage unique de 100 ml sont fournis avec un graphique de température individuel, des informations de traçabilité et un certificat Traceable™
Specifications
Instruments et électrodes de pH | |
473 mL | |
Solution tampon |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans