Learn More
Tampons pH à code couleur CRM (matériau de référence certifié) homologués ISO guide 34 Traceable™
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur. Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
Marque: Fisherbrand 98769-51
22.71 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur.Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
- Les solutions de matériaux de référence certifiés (CRM) sont conformes à toutes les exigences de test des agences fédérales, d’État et locales
- 100 % compatible avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes
- Stabilité prolongée du tampon et résistance du tampon aux changements de température pendant le calibrage du dispositif de mesure du pH
- Fabrication conforme aux formulations de l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Conditionnement exclusif à trois couches (sachet en aluminium, feuille de métal, PET et LDPE) qui empêche la contamination par les gaz perméables
- Fourni avec un tableau de température individuel, des données de traçabilité et un certificat Traceable™
Spécification
Tampons de pH 10.012(CRM) | |
Instruments et électrodes de pH | |
473 ml | |
Flacon de 473 ml (16 oz) (ea) |
Bleu | |
10.012 | |
Solution tampon | |
“Certifié et Traceable™” “ISO guide 34” et “Matériau de référence certifié” |