Learn More
Tampons pH à code couleur CRM (matériau de référence certifié) homologués ISO guide 34 Traceable™
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur. Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
Marque: Fisherbrand 98769-49
22.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectue des calibrages de pH précis et reproductibles avec des bouteilles à code couleur.Les tampons Fisherbrand™ traçables et à code couleur sont des tampons de pH CRM (matériau de référence certifié). Ils sont compatibles avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes.
- Solutions de matériels de référence certifiés (CRM)
- Réponds à toutes les exigences d’essai des organismes fédéraux, nationaux et locaux
- 100 % compatible avec tous les types d’instruments de mesure du pH et d’électrodes
- Stabilité prolongée du tampon et résistance du tampon aux changements de température pendant le calibrage du dispositif de mesure du pH
- Fabrication conforme aux formulations de l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Conditionnement exclusif à trois couches (sachet en aluminium, feuille de métal, PET et LDPE) qui empêche la contamination par les gaz perméables
- Fourni avec un tableau de température individuel, des données de traçabilité et un certificat Traceable™
Spécification
Buffer Standards pH 4.005(CRM) | |
Instruments et électrodes de pH | |
Liquide | |
Solution tampon | |
'Certified and Traceable™ ' ‘ISO 17034 (formerly ISO Guide 34)’ and ‘Certified Reference Material’ |
Rouge | |
4.005 | |
473 mL | |
Flacon de 473 ml (16 oz) (ea) |