Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité à quatre cellules / ATC Fisher Scientific™ accumet™
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
359.47€ - 725.00€
Spécification
Type | Sonde de conductivité / compensation automatique de la température |
---|---|
Types de connecteurs | 8 broches |
Méthode de stockage | Immergées dans de l’eau déionisée |
Sonde | Conductivité à quatre cellules |
Code produit | Marque | Constante de cellule | Matériau | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Constante de cellule | Matériau | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11560164
|
Fisherbrand™
93X219049 |
10 cm-1 | Verre | 1 mS/cm à 200 mS/cm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11540084
|
Fisherbrand™
93X219024 |
10 cm-1 | Époxy | 1 mS/cm à 200 mS/cm | |||||
11899023
|
Fisherbrand™
93X219022 |
1 cm-1 | Verre | 10 μS/cm à 2 mS/cm |
725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11530084
|
Fisherbrand™
93X219023 |
1 cm-1 | Époxy | 10 μS/cm à 2 mS/cm |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type—pour une utilisation dans un support d’électrode standard.
- Type à quatre cellules avec corps en verre ou en époxy
- Capteurs de température intégrés et connecteurs à 8 broches
- Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1
Spécification
Sonde de conductivité / compensation automatique de la température | |
8 broches | |
Immergées dans de l’eau déionisée | |
Conductivité à quatre cellules |