Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité à quatre cellules / ATC Fisher Scientific™ accumet™
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
Marque:  Fisherbrand™ 93X219049
481.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11560164
  • 614.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type—pour une utilisation dans un support d’électrode standard.
  • Type à quatre cellules avec corps en verre ou en époxy
  • Capteurs de température intégrés et connecteurs à 8 broches
  • Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 cm-1
Modèles pour paillasse Fisher Scientific accumet XL600, XL500, XL200 et AB200 et anciens modèles XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 et AB30
Verre
Immergées dans de l’eau déionisée
8 broches
Sonde de conductivité / compensation automatique de la température
1 mS/cm à 200 mS/cm
Conductivité à quatre cellules