Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité à quatre cellules / ATC Fisher Scientific™ accumet™
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
Marque: Fisherbrand™ 93X219023
469.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type—pour une utilisation dans un support d’électrode standard.
- Type à quatre cellules avec corps en verre ou en époxy
- Capteurs de température intégrés et connecteurs à 8 broches
- Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1
Spécification
1 cm-1 | |
Modèles pour paillasse Fisher Scientific accumet XL600, XL500, XL200 et AB200 et anciens modèles XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 et AB30 | |
Époxy | |
Immergées dans de l’eau déionisée |
8 broches | |
Sonde de conductivité / compensation automatique de la température | |
10 μS/cm à 2 mS/cm | |
Conductivité à quatre cellules |