Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ conducteur de lumière souple double
conducteur de lumière souple,1 bras,gaine métal-PVC,
255.00€ - 461.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL |
---|---|
Matériau | Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15743012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155103 |
Guide lumineux unique | 8 mm | 1000 mm |
304.00€
1 unité |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11736908
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155100 |
Guide lumineux unique | 5 mm | 1m |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11810963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155204 |
Guide lumineux double | 4.5 mm | 1000 mm |
317.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15753012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155104 |
Guide lumineux unique | 9 mm | 1000 mm |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15763012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155205 |
Guide lumineux double | 4.5 mm | 1600 mm |
398.00€
1 unité |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15773012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155206 |
3 branches | 4.5 mm | 1000 mm |
461.00€
1 unité |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Guide de lumière avec les fibres optiques écologiques Puravis™
- Haute flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance
- Pour une utilisation avec la source de lumière froide, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |