Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ conducteur de lumière souple double
conducteur de lumière souple,1 bras,gaine métal-PVC,
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155204
Code produit. 11810963
  • 347.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Guide optique à 2 bras Ø 4,5 mm x 1000 mm avec fibre optique Puravis écologique. Grande flexibilité pour différentes techniques d’éclairage et pour l’éclairage à distance ; À utiliser avec la source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Spécification
Guide lumineux flexible
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
3.3 ft.
Fibres optiques en verre Puravis écologiques
4.5 mm
Guide lumineux double
1000 mm