Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ conducteur de lumière souple double
conducteur de lumière souple,1 bras,gaine métal-PVC,
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155205
Code produit. 15763012
  • 423.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Guide optique flexible avec les fibres optiques écologiques Puravis. Haute flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance ; à utiliser avec la source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Spécification
Guide lumineux à fibre optique
4,5 mm
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
5.2 ft.
Fibres optiques en verre Puravis écologiques
Faisceau de fibres actives Ø 2 x 4,5 mm, gaine Ø ext. = 2 x 9,8 mm, adaptateur pour source de lumière Ø 10 mm
4.5 mm
Guide lumineux double
1600 mm