Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP
Idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
110.00€ - 334.00€
Spécification
Matériau FEP
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 7,6 m
À utiliser avec (application) Transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
Température min. de fonctionnement (impériale) -454°F
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Prix Quantité et disponibilité  
15135075
Afficher les documents
Masterflex™
06406-76
11,1 mm
147.00€
7.50m
Expédition estimée: 05-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12625730
Afficher les documents
Masterflex™
06450-05
3,2 mm
195.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12645730
Afficher les documents
Masterflex™
06450-09
9,6 mm
334.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13034847
Afficher les documents
Masterflex™
06406-72
6,4 mm
110.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
Description
  • Tubulure FEP
  • Idéale pour les applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes
  • Également adaptée aux applications de haute pureté
  • Chimiquement inerte, non toxique, résistante à la chaleur, avec un faible coefficient de friction
  • Ne se détériore pas dans le temps
  • Résistante, mais flexible, même à -454°F (-270°C)
  • Translucide
  • Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
  • Plage de températures : -454 à +400°F (-270 à +205°C)
  • Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou utilisez la chaleur sèche.
Spécification
Spécification
FEP
7,6 m
-454°F
Autoclave ou oxyde d’éthylène
400°F
Tubulure FEP
25 pieds
Transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
-270°C
Translucide
204°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure FEP