Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP
Idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
Marque:  Masterflex™ 06406-72
Code produit. 13034847
  • 110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure FEP
  • Idéale pour les applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes
  • Également adaptée aux applications de haute pureté
  • Chimiquement inerte, non toxique, résistante à la chaleur, avec un faible coefficient de friction
  • Ne se détériore pas dans le temps
  • Résistante, mais flexible, même à -454°F (-270°C)
  • Translucide
  • Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
  • Plage de températures : -454 à +400°F (-270 à +205°C)
  • Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou utilisez la chaleur sèche.
Spécification
Spécification
Autoclavable
6,4 mm
5/16 po
25 pieds
1/32 po
Transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
-270°C
Translucide
400°F
Tubulure FEP
1/4 po
FEP
7,9 mm
7,6 m
0,8 mm
-454°F
Autoclave ou oxyde d’éthylène
150 psi
204°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure FEP > 6,4mm