Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP
Idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs
Marque: Masterflex™ 06450-09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure FEP
- Idéale pour les applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes
- Également adaptée aux applications de haute pureté
- Chimiquement inerte, non toxique, résistante à la chaleur, avec un faible coefficient de friction
- Ne se détériore pas dans le temps
- Résistante, mais flexible, même à -454°F (-270°C)
- Translucide
- Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
- Plage de températures : -454 à +400°F (-270 à +205°C)
- Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou utilisez la chaleur sèche.
Spécification
3/8 in. | |
FEP | |
12,7 mm | |
7,6 m | |
1,6 mm | |
-454°F | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
210°psi | |
204°C |
9,6 mm | |
1/2 po | |
25 pieds | |
1/16 po | |
Transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs | |
-270°C | |
Translucide | |
400°F | |
Tubulure FEP |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure FEP > 9,6mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu