Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire 65% polyester/35% coton, bleu royal, Faithful
En polyester / coton résistant. Les blouses de laboratoire bleu royal Logistik Unicorp™ Faithful 65 % polyester / 35 % coton offrent durabilité et liberté de mouvement.
43.75€ - 154.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour la sécurité générale du laboratoire |
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12801121
|
Logistik™
441-V6RB-100 |
100 cm | |||||||
12811121
|
Logistik™
441-V6RB-104 |
104 cm | |||||||
12851121
|
Logistik™
441-V6RB-132 |
132 cm | |||||||
12881111
|
Logistik™
441-V6RB-92 |
92 cm | |||||||
12891111
|
Logistik™
441-V6RB-96 |
96 cm | |||||||
Description
- Mélange de poly/coton
- Pressions avant non apparentes
- Une poche au niveau de la poitrine
- Deux poches basses plaquées
- Fente centrale à l’arrière
- 245 gm
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Reusable | |
Utilisé pour la sécurité générale du laboratoire | |
245 g/m2 |
Unisex | |
Non-sterile | |
Une poche au niveau de la poitrine, deux poches basses, fente centrale dans le dos |