Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension, Tygon ST
Pour une utilisation avec une tubulure à 2 et 3 arrêts avec code couleur.
102.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR175.300 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Tygon ST R-3603/R-3607 |
Longueur totale (métrique) | 10 m |
À utiliser avec (application) | Applications générales de laboratoire, tubulure à code couleur à 2 et 3 arrêts. |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10148551
|
Ismatec™
SC0025T |
Diam. interne0,19 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15753319
|
Ismatec™
SC0027T |
Diam. interne0,38 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15868894
|
Ismatec™
SC0030T |
Diam. interne0,57 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15763319
|
Ismatec™
SC0033T |
Diam. interne0,89 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10514033
|
Ismatec™
SC0037T |
Diam. interne1,14 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15773319
|
Ismatec™
SC0042T |
Diam. interne1,65 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10027331
|
Ismatec™
SC0044T |
Diam. interne 1,85 mm |
102.00€
10m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent
- Résistant à presque tous les produits chimiques inorganiques
- Sans saveur.
- Paroi intérieure lisse et polie
- Faible perméabilité aux gaz
- Résistante au vieillissement et à l’oxydation
- Diélectrique élevé constant
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
Tygon ST R-3603/R-3607 | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à code couleur à 2 et 3 arrêts. | |
1 bobine | |
Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°F) ; la tubulure apparaît laiteuse.Stérilisation au gaz à l’oxyde d’éthylène.Non recommandé pour la stérilisation par irradiation. | |
74°C |
Oui | |
10 m | |
−50°C | |
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Correcte, À vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, Milieu stérile :Limité | |
Transparent |