Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension, Tygon ST
Pour une utilisation avec une tubulure à 2 et 3 arrêts avec code couleur.
Marque:  Ismatec™ SC0030T
Code produit. 15868894
  • 102.00€ / 10m
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
  • Transparent
  • Résistant à presque tous les produits chimiques inorganiques
  • Sans saveur.
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Diélectrique élevé constant
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR175.300
0,57 mm
10 m
−50°C
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Correcte, À vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, Milieu stérile :Limité
Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°F) ; la tubulure apparaît laiteuse.Stérilisation au gaz à l’oxyde d’éthylène.Non recommandé pour la stérilisation par irradiation.
74°C
Oui
Tygon ST R-3603/R-3607
Applications générales de laboratoire, tubulure à code couleur à 2 et 3 arrêts.
1 bobine
Diam. interne0,57 mm