Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension, Tygon ST
Pour une utilisation avec une tubulure à 2 et 3 arrêts avec code couleur.
Marque: Ismatec™ SC0027T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent
- Résistant à presque tous les produits chimiques inorganiques
- Sans saveur.
- Paroi intérieure lisse et polie
- Faible perméabilité aux gaz
- Résistante au vieillissement et à l’oxydation
- Diélectrique élevé constant
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
0,38 mm | |
10 m | |
−50°C | |
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Correcte, À vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, Milieu stérile :Limité | |
Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°F) ; la tubulure apparaît laiteuse.Stérilisation au gaz à l’oxyde d’éthylène.Non recommandé pour la stérilisation par irradiation. | |
74°C |
Oui | |
Tygon ST R-3603/R-3607 | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à code couleur à 2 et 3 arrêts. | |
1 bobine | |
Diam. interne0,38 mm | |
Transparent |