Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, pour électrophorèse, Fisher Chemical
32.20€ - 560.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-92-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 372.24 |
Numéro MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
CID PubChem | 44120005 |
Nom IUPAC | disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10020140
|
Fisher Chemical
E/P140/48 |
100 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10030140
|
Fisher Chemical
E/P140/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10578610
|
Fisher Chemical
E/P140/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
560.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
6381-92-6 | |
372.24 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
44120005 | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H18N2Na2O10 | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate |
Spécification
252°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; dihydrate | |
44120005 |
6381-92-6 | |
4 to 6 | |
C10H18N2Na2O10 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
372.24 | |
372.23g/mol |