Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 252°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4 to 6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 372.23g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.