Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, dihydrate de sel disodique, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 252°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4 to 6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 372.23g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |