Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.50€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 333-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H10Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.02 |
Numéro MDL | MFCD00012524 |
Clé InChI | OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride |
CID PubChem | 9521 |
ChEBI | CHEBI:53626 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440064
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13563.22 |
100 g |
34.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450064
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13563.36 |
500 g |
100.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460064
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13563.0E |
2500 g |
412.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorhydrate d’éthylènediamine a été utilisé dans la méthode modifiée de condensation de l’éthylènediamine pour la détermination fluorimétrique des catécholamines. Il a été utilisé pour étudier les propriétés de luminescence des complexes d’EuIII et de TbIII avec l’éthylènediamine. Il a été utilisé dans la synthèse du 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzène3
Solubilité
Soluble dans l’eau 300 g/l (20°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
333-18-6 | |
133.02 | |
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N | |
9521 | |
éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate |
C2H10Cl2N2 | |
MFCD00012524 | |
ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride | |
CHEBI:53626 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN |
Spécification
Ethylenediamine dihydrochloride | |
>300°C | |
MFCD00012524 | |
ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride | |
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate | |
9521 | |
133.02 |
333-18-6 | |
C2H10Cl2N2 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water 300g/L (20°C). | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN | |
133.02 | |
CHEBI:53626 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H361-H373-H302
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-369-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante