Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440064
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate d’éthylènediamine a été utilisé dans la méthode modifiée de condensation de l’éthylènediamine pour la détermination fluorimétrique des catécholamines. Il a été utilisé pour étudier les propriétés de luminescence des complexes d’EuIII et de TbIII avec l’éthylènediamine. Il a été utilisé dans la synthèse du 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzène3
Solubilité
Soluble dans l’eau 300 g/l (20°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-18-6
Formule moléculaire C2H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 133.02
Numéro MDL MFCD00012524
Clé InChI OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
CID PubChem 9521
ChEBI CHEBI:53626
Nom IUPAC éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water 300g/L (20°C).
Poids de la formule 133.02
Pourcentage de pureté 98%