Learn More
Dichlorhydrate d’éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dichlorhydrate d’éthylènediamine a été utilisé dans la méthode modifiée de condensation de l’éthylènediamine pour la détermination fluorimétrique des catécholamines. Il a été utilisé pour étudier les propriétés de luminescence des complexes d’EuIII et de TbIII avec l’éthylènediamine. Il a été utilisé dans la synthèse du 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzène3
Solubilité
Soluble dans l’eau 300 g/l (20°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine dihydrochloride |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 500 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water 300g/L (20°C). |
Poids de la formule | 133.02 |
Pourcentage de pureté | 98% |