Learn More
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell
Qualité réactif,≥99 %
39.33€ - 4384.01€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Numéro MDL | MFCD00002885 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | ethane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15600970
|
Honeywell Research Chemicals
102466-500ML |
500 mL | Poly Bottle | ||||||
15630960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-1L |
1 L | Flacon poly |
100.47€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15640960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-2.5L |
2.5 L | Flacon poly |
207.76€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15620970
|
Honeywell Research Chemicals
102466-6X500ML |
6 x 500 mL | Flacon poly | ||||||
15610970
|
Honeywell Research Chemicals
102466-5L |
5 L | Flacon poly |
268.58€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15690960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon poly |
721.99€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15650960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-20L |
20 L | Bidon en acier inoxydable |
460.54€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15680960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-30KG |
30 kg | Bidon en acier inoxydable |
691.20€
30kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15670960
|
Honeywell Research Chemicals
102466-225KG |
225 kg | Tambour métallique | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
ethane-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spécification
Ethylene glycol | |
Reagent Grade, ≥99% | |
100.0000% | |
197°C | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
>99% |
-13°C (literature) | |
107-21-1 | |
1.113 g/mL at 25 °C(lit.) | |
111°C | |
HOCH2CH2OH | |
505945 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
ethane-1,2-diol | |
174 | |
62.07 | |
Reagent |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 203-473-3
Recommended Storage : Room Temp