Learn More
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Poly Bottle
Tambour métallique
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol |
Point de fusion | -13°C (literature) |
Note relative au nom | Reagent Grade, ≥99% |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 1.113 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 197°C |
Quantité | 225 kg |
Limite d’explosion | 0.153 |
Point d’éclair | 111°C |
Température d’allumage | 752°F |