Learn More
Éthylène glycol, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell
Code produit. 15600970
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Poly Bottle
Tambour métallique
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC ethane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13°C (literature)
Note relative au nom Reagent Grade, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 197°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 111°C
Conditionnement Poly Bottle
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Poids de la formule 62.07
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Reagent