Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,45 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
168.00€ - 1045.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PVDF |
Porosité | 0,45 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10702161
|
Merck
HVHP01300 |
13 mm |
253.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10248060
|
Merck
HVHP09050 |
90 mm |
535.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10094600
|
Merck
HVHP04700 |
47 mm |
464.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176150
|
Merck
HVHP14250 |
142 mm |
835.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10238060
|
Merck
HVHP02500 |
25 mm |
281.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15868077
|
Merck
HVLP07625 |
76 mm |
168.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10194313
|
Merck
HVLP00010 |
1045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique.La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile |