Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,45 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Marque: Merck HVLP00010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
4 L/min./cm2 | |
≥ 1,55 bars, air avec eau | |
Rouleau de 10 pi | |
Polyfluorure de vinylidène (PVDF) | |
Non stérile | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
1/boîte | |
85°C | |
Membranes filtrantes | |
30,4 x 304 cm |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm, 70 % | |
HVLP | |
1/rouleau | |
unie | |
125 µm | |
Hydrophile | |
304 mm |