Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,45 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Marque: Merck HVHP14250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Membranes filtrantes | |
142 mm |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophobe | |
50 / boîte | |
Hydrophobe | |
142 mm |