Learn More
Solution de sel disodique EDTA, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie
38.88€ - 426.69€
Spécification
CAS | 139-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614280
|
Honeywell-Fluka
34550-500ML |
500 mL |
49.41€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15694270
|
Honeywell-Fluka
34550-1L |
1 L | |||||||
15604280
|
Honeywell-Fluka
34550-2.5L |
2.5 L |
135.52€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15654280
|
Honeywell-Fluka
34550-6X500ML |
6 x 500 mL | |||||||
15635735
|
Honeywell-Fluka
34550-5L-VP |
5 L | |||||||
15624280
|
Honeywell-Fluka
34550-5L |
5 L | |||||||
15644280
|
Honeywell-Fluka
34550-6X1L |
6 x 1 L |
324.16€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15625735
|
Honeywell-Fluka
34550-10L-VP |
10 L |
426.69€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15674270
|
Honeywell-Fluka
34550-10L |
10 L | |||||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
139-33-3 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
336.21 | |
CHEBI:64734 |
C10H14N2Na2O8 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
57339238 |