Learn More
Solution de sel disodique EDTA, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Marque: Honeywell-Fluka 34550-5L-VP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution | |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
3822669 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate | |
57339238 | |
336.21g/mol |
139-33-3 | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
NONH for all modes of transport | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
5 L |