Learn More
Solution de sel disodique EDTA, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Marque: Honeywell-Fluka 34550-1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
NONH for all modes of transport | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
1 L |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
3822669 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate | |
57339238 | |
336.21g/mol |