Learn More
EDTA sel disodique, dihydraté, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
498.00€ - 1780.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-92-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18N2Na2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 372.24 |
Numéro MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
Clé InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
CID PubChem | 44120005 |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
15548494
|
Avantor J.T.Baker
8993-01 |
500 g | Flacon poly |
498.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15558494
|
Avantor J.T.Baker
8993-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
1780.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produit chimique pharmaceutique en vrac
Chemical Identifiers
6381-92-6 | |
372.24 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
44120005 |
C10H18N2Na2O10 | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Specifications
EDTA Disodium Salt | |
6381-92-6 | |
C10H18N2Na2O10 | |
1L = 0.00kg | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate | |
44120005 | |
Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Dihydrate | |
Meets USP requirements | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
372.24 | |
372.24 | |
Crystals |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction