Learn More
EDTA sel disodique, dihydraté, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15548494
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Produit chimique pharmaceutique en vrac
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA Disodium Salt
Note relative au nom Dihydrate
Notes de qualité de la pureté Meets USP requirements
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Poids de la formule 372.24
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme physique Crystals