Learn More
EDTA sel disodique, dihydraté, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Produit chimique pharmaceutique en vrac
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | EDTA Disodium Salt |
Note relative au nom | Dihydrate |
Notes de qualité de la pureté | Meets USP requirements |
Conditionnement | Flacon poly |
Quantité | 2.5 kg |
Gravité spécifique | 1L = 0.00kg |
Nom IUPAC | 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique |
Poids de la formule | 372.24 |
Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Forme physique | Crystals |