Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Gant de protection chimique de qualité certifiée CE avec enduction PVC
51.40€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
---|---|
Couleur | Bleu |
Finition externe | Entièrement texturé |
Matériau | PVC |
Norme EN388 | 3121A |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16679093
|
Ansell
14662080 |
8 |
51.40€
12 paires |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16689093
|
Ansell
14662090 |
9 |
51.40€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16699093
|
Ansell
14662100 |
10 |
51.40€
12 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16609103
|
Ansell
14662110 |
11 |
51.40€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamme EDGE présentant une souplesse accrue par rapport à d'autres modèles de sa catégorie
- Le gant en PVC offrant le meilleur rapport coût/efficacité à ce jour
- Excellent niveau de protection contre divers produits chimiques, doublé d'une résistance mécanique
- Finition antidérapante sur la paume, les doigts et le dos de la main, pour une préhension plus sûre des objets humides
- Protection contre les agents biologiques
Spécification
Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Entièrement texturé | |
3121A | |
Oui | |
14-662 |
Bleu | |
PVC | |
Type C | |
Sécurité |