Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Code produit. 16679093
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Gant de protection chimique de qualité certifiée CE avec enduction PVC
  • Protège les travailleurs exposés à l’huile, à la graisse, à l’acide, aux caustiques et aux alcools
  • La finition rugueuse protège contre les abrasions tout en améliorant la préhension, même dans des conditions humides et huileuses
  • La flexibilité et le confort entraînent moins de fatigue des mains et une meilleure efficacité de la part du travailleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Couleur Bleu
Finition externe Entièrement texturés
Matériau PVC
Dimensions 8
Norme EN388 3121A
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant Sécurité
Séries 14-662