Learn More
Oxalate de dysprosium(III) décahydraté, REacton,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
49.30€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS 24670-07-3
Formule moléculaire C6H26Dy2O22
Poids moléculaire (g/mol) 775.252
Numéro MDL MFCD00150482
Clé InChI WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scandium oxalate decahydrate
CID PubChem 131876564
Nom IUPAC dysprosium;acide oxalique;décahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11392538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014593.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11382538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014593.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
24670-07-3
775.252
WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
131876564
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
C6H26Dy2O22
MFCD00150482
scandium oxalate decahydrate
dysprosium;acide oxalique;décahydrate
Spécification
Dysprosium(III) oxalate decahydrate
24670-07-3
Poudre
C6H26Dy2O22
MFCD00150482
scandium oxalate decahydrate
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
775.252
769.21 (589.06 Anhydrous)
Reacton™
40°C (in -H2O)
Blanc
(REO)
Dy2(C2O4)3·10H2O
UN3288
WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
dysprosium;acide oxalique;décahydrate
131876564
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures