Learn More
Oxalate de dysprosium(III) décahydraté, REacton,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11382538
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24670-07-3
Formule moléculaire C6H26Dy2O22
Poids moléculaire (g/mol) 775.252
Numéro MDL MFCD00150482
Clé InChI WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scandium oxalate decahydrate
CID PubChem 131876564
Nom IUPAC dysprosium;acide oxalique;décahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Point de fusion 40°C (in -H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Dy2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 769.21 (589.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic