Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à filetage vissé, GL
A poser sur les équipements les plus divers.
2.46€ - 158.00€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15844628
|
DWK Life Sciences
286251603 |
GL 14 |
158.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10355301
|
DWK Life Sciences
286258808 |
GL 32 | |||||||
15981511
|
DWK Life Sciences
286063403 |
GL 45 |
147.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10778061
|
DWK Life Sciences
286256207 |
GL 25 | |||||||
13463726
|
DWK Life Sciences
286253201 |
GL 18 |
102.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tubes filetés en verre DURAN™ avec un filetage GL normalisé conforme à la norme DIN 12216 sont utilisés à poser sur les équipements en verre.Les dimensions nominales se réfèrent au diamètre extérieur, mesuré sur le filetage.Disponible en 5 tailles.L'accessoire disponible permet des possibilités d'utilisation innombrables.- Avec un filetage GL normalisé DIN 12216
- Les dimensions nominales se réfèrent au diamètre extérieur, mesuré sur le filetage (disponible dans 5 tailles)
- Une fermeture plus sûre et plus aisée ainsi que le desserrage des composants en verre-verre
- Travaux sans graisse possibles
- Article en verre pour la transformation