Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à filetage vissé, GL
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque:  DWK Life Sciences 286256207
Code produit. 10778061
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes filetés en verre DURAN™ avec un filetage GL normalisé conforme à la norme DIN 12216 sont utilisés à poser sur les équipements en verre.Les dimensions nominales se réfèrent au diamètre extérieur, mesuré sur le filetage.Disponible en 5 tailles.L'accessoire disponible permet des possibilités d'utilisation innombrables.
  • Avec un filetage GL normalisé DIN 12216
  • Les dimensions nominales se réfèrent au diamètre extérieur, mesuré sur le filetage (disponible dans 5 tailles)
  • Une fermeture plus sûre et plus aisée ainsi que le desserrage des composants en verre-verre
  • Travaux sans graisse possibles
  • Article en verre pour la transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/Pk.
22 mm
1.8 mm
For attachment to glass apparatuses; Installation in glass apparatus and devices
GL 25