Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à filetage vissé, GL
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque:  DWK Life Sciences 286258808
Code produit. 10355301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes à filetage en verre DURAN™ avec filetage GL standardisé conformément à la norme DIN 12216 sont utilisés pour l’adhérence aux appareils en verre. La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage. 5 tailles disponibles. Les accessoires disponibles permettent une large gamme d’applications.
  • Avec filetage GL standardisé conforme à la norme DIN 12216
  • La taille nominale correspond au diamètre extérieur mesuré sur le filetage (disponible en 5 tailles).
  • Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/Pk.
28 mm
2 mm
Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre
GL 32