Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône affûtage long avec embout, rodé
Pour les joints dépolis en zone de vide élevé avec extension.
201.00€ - 321.00€
Produits 2
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
15834588
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286164809
13 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15854588
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286166407
22 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les obturateurs dépolis longs avec écoulement DURAN™ allient les avantages des obturateurs dépolis longs et des obturateurs avec écoulement.
  • Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
  • Indiqué en raison d'une surface de rodage plus importante à utiliser dans la zone de vide élevé
  • Avec embout
  • Fermeture étanche par rodage normalisé
  • Article en verre pour la transformation