Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône affûtage long avec embout, rodé
Pour les joints dépolis en zone de vide élevé avec extension.
Marque:  DWK Life Sciences 286164809
Code produit. 15834588
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les noyaux rodés longs DURAN™ avec sortie associent les avantages des conducteurs rodés et de sortie longs.
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • La plus grande surface rodés convient aux applications à vide élevé.
  • Avec vidange
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/Pk.
13 mm
1.5 mm
La sortie supplémentaire peut également être utilisée comme point de fixation pour des extensions à diverses fins, par exemple comme tuyau d’entrée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
NS 14/35