Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône affûtage long avec embout, rodé
Pour les joints dépolis en zone de vide élevé avec extension.
Marque: DWK Life Sciences 286166407
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les noyaux rodés longs DURAN™ avec sortie associent les avantages des conducteurs rodés et de sortie longs.
- Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
- La plus grande surface rodés convient aux applications à vide élevé.
- Avec vidange
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
La sortie supplémentaire peut également être utilisée comme point de fixation pour des extensions à diverses fins, par exemple comme tuyau d’entrée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre | |
22 mm | |
NS 24/40 | |
1,8 mm |