Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai DURAN™ avec graduations bleues
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques.
87.00€ - 97.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Comprend | Bec verseur |
Quantité | 10/Bte |
Graduated | Oui |
Type de produit | Tube à essai |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11722025
|
Hirschmann™
6400160 |
10 ml | Incréments de graduation de 0,1 ml |
87.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11772293
|
Hirschmann™
6400166 |
20 ml | Incréments de graduation de 0,1 ml |
90.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13198019
|
Hirschmann™
6400165 |
20 ml | Incréments de graduation de 0,2 ml |
89.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13108029
|
Hirschmann™
6400170 |
25 mL | Graduation par incréments de 0,5 ml |
97.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Avec bec verseur pour un versement facile et sans déversement
- Base circulaire
- Verre transparent pour une excellente clarté
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Transparent | |
10/Bte | |
Tube à essai |
Bec verseur | |
Oui |