Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai DURAN™ avec graduations bleues
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques.
Marque: Hirschmann™ 6400170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bec verseur pour un versement facile et sans déversement
- Base circulaire
- Verre transparent pour une excellente clarté
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Transparent | |
25 mL | |
Verre Duran | |
10 / boîte | |
18 mm |
Graduation par incréments de 0,5 ml | |
215 mm | |
Bec verseur | |
Oui | |
Tube à essai |