Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai DURAN™ avec graduations bleues
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques.
Marque:  Hirschmann™ 6400166
Code produit. 11772293
  • 97.90€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bec verseur pour un versement facile et sans déversement
  • Base circulaire
  • Verre transparent pour une excellente clarté 
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
Transparent
20 ml
Verre borosilicaté
10/Bte
17 mm
Incréments de graduation de 0,1 ml
205 mm
Bec verseur
Oui
Tube à essai