Learn More
Kartell™ Dosipet B
Distribue des solutions avec précision et efficacité. Le dosipet B Kartell™ peut être utilisé avec presque tous les types de solution d’eau et est équipé d’un cylindre et d’un piston.
645.00€ - 665.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE, certification IVD |
---|---|
Description | Taille du filetage GL45 |
Comprend | Cylindre en verre borosilicaté 3.3 et piston en PTFE |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13191104
|
Kartell™
8302500 |
2,5 à 25 ml | 0,5 mL |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10172761
|
Kartell™
8305000 |
5 à 50 ml | 1 mL |
665.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Description
- Peut être utilisé avec chaque type de solution d’eau
- Ne pas utiliser avec une solution contenant de l’acide fluorhydrique
- Marqué par un haut degré de commodité et de fiabilité
- Équipé d’un cylindre en verre borosilicaté 3.3 et d’un piston en PTFE
Spécification
Marquage CE, certification IVD | |
Taille du filetage GL45 | |
Cylindre en verre borosilicaté 3.3 et piston en PTFE |